Sapphire Strips of 8 PCR Tube with Snap Strip Dome Cap
Katalognr. GREI673283_1200
Anbieter: Greiner Bio-One
New Product
Technische Daten
- Verpackt:120 Streifen/Beutel
- Kapazität:0,2 ml
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Streifen mit 8 PCR-Streifen, mit individuellem Schnappstreifen mit Kuppelverschluss, 0,2 ml
- VE:1.200
Technische Daten
Über diesen Artikel
Sapphire PCR 8-tube strip, breakable strips, 0,2 ml, with individual snap strip dome cap.
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Temperature range: −20 to +105 °C
- Non autoclavable
- Shelf life: 5 years
- Sterility: Non-sterile
Comprehensive thermal cycler compatibility.
Caution: For single use only.