AuftragsverfolgungKontakt
Silicone Hose | Avantor
Silicone Hose
Silicone Hose
Zertifikate
4 Varianten
Product Details & Documents
Hose made of quality silicone rubber (VMQ).
  • Hardness 55 Shore A
  • Food safe
  • Peristaltic pumps suitable
Temperature resistant from –60 to +200 °C, short-term up to 260 °C.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Schlauch Innen-Ø
    Wandstärke
    Schlauch Außen-Ø
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Silikonschlauch, vakuumbeständig
    6 mm
    3 mm
    12 mm
    Transparent
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.20
    SFr. 30.20
    1 * 1 ST
       SFr. 30.20
  • Silikonschlauch
    7 mm
    2 mm
    11 mm
    Transparent
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 m
    1 * 1 m - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 1 m
       SFr. 19.10
  • Silikonschlauch
    9 mm
    1,5 mm
    12 mm
    Transparent
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.30
    SFr. 16.30
    1 * 1 ST
       SFr. 16.30
  • Silikonschlauch
    9 mm
    2 mm
    13 mm
    Transparent
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 m
    1 * 1 m - SFr. 18.50
    SFr. 18.50
    1 * 1 m
       SFr. 18.50