BD Vacutainer® Specialty Tubes
BD Vacutainer®-Blutentnahmeröhrchen, Glas, Transparent, Natriumpolyanetholsulfonat (SPS) (0,35 % in 0,85% Natriumchlorid) 1,7 ml, Gelb, 8,3 ml, Durchsichtig
Katalognr. BDAM364960
Anbieter: BD Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
BD is the inventor of BD Vacutainer® blood collection tubes as well as the worldwide leader in blood collection tubes.
Technische Daten
- Volumen:8,3 ml
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:BD Vacutainer®-Blutentnahmeröhrchen
- Material:Glas
- Verschluss-Farbe:Gelb
- Additiv:Natriumpolyanetholsulfonat (SPS) (0,35 % in 0,85% Natriumchlorid) 1,7 ml
- Etikettentyp:Durchsichtig