- Messbereich:T: –200…+400 °C
- Auflösung:0,01 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:2×50,160
- Schutzart:IP68
- Bezeichnung:EBI 12-T480 Temperaturdatenlogger zur Prozesskontrolle und Qualitätssicherung in der Trockenproduktion
- Modell:12-T480
- Batterien:Lithium, 3 V user-replaceable
- Speicher-Intervalle:250 ms…24 hrs.
- Sensor:PT1000, class A
chandelier clamp - Gewicht:90 g
- Genauigkeit:± 1,5 °C (–200…–90 °C); ± 0,5 °C (–90…–40 °C); ± 0,2 °C (–40…0 °C); ± 0,1 °C (0…+120 °C); ± 0,05 °C (+120…+140 °C); ± 0,1 °C (+140…+150 °C); ± 0,5 °C (+150…+250 °C); ± 0,8 °C (+250…+400 °C)
- VE:1
Der EBI 12-T480 ist ein hochpräziser Temperaturdatenlogger, der sich ideal für die Prozesskontrolle und Qualitätssicherung in trockenen Produktionsumgebungen eignet. Er arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von –90 bis +150 °C mit einem erweiterten Messbereich bis +400 °C und gewährleistet so eine zuverlässige Temperaturüberwachung in anspruchsvollen industriellen Prozessen.
- Temperaturbereich: –200 bis +400 °C
- Hohe Genauigkeit: bis zu ±0,5 °C
- Schneller und einfacher Fühlerwechsel durch Lüsterklemme
- Zertifiziert nach ISO 17665, 2014/53/EU, (EG) 1935/2004
- Werkskalibrierzertifikat bei 0, 60, 134, 250 und 400 °C
Der Temperaturdatenlogger EBI 12-T480 ist für die kritische Prozesskontrolle und Qualitätssicherung in trockenen Produktionsumgebungen konzipiert. Mit seinem weiten Temperaturbereich von –90 bis +150 °C und einer erweiterten Messfähigkeit bis +400 °C liefert er genaue Temperaturwerte mit einer beeindruckenden Genauigkeit von bis zu ±0,05 °C. Der Logger unterstützt zwei Messkanäle und ist somit ideal für die Mehrpunktüberwachung. Sein robustes Edelstahlgehäuse, IP68-Schutz und Echtzeit-Datenübertragung sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen. Das austauschbare Sondensystem ermöglicht schnelle Anpassungen und sorgt so für minimale Ausfallzeiten während der Produktion.
Abmessungen: Ø 48×24H mm, Lüsterklemme
Kalibrierpunkte: –20, 0, 60, 134, 250 und 400 °C