Kaliumpermanganat 0.02M (0.1N), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. standarmäßig volumetrische Lösung
Katalognr. 474370010.
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
New Product
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:purple-black liquid
- Strength:0.0998 to 0.1002 N
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:158.03 g/mol
Merck-Index:13,00774
Dichte:1
EINECS:231-760-3
:GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-Nummer:MFCD00011364