AuftragsverfolgungKontakt
2-Methoxyestradiol | Avantor
2-Methoxyestradiol
Giftig
Gesundheit
Umfeld
2-Methoxyestradiol
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • CAS Nummer:362-07-2
  • Formel:C₁₉H₂₆O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00010489
  • Molekulargewicht:302.408 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    white to light yellow powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Melting point:
    186°C to 190°C
  • Specific optical rotation:
    +105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF)
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle
    250 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 185.00
    SFr. 185.00
    1 * 250 mg
       SFr. 185.00
  • Glass bottle
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 608.00
    SFr. 608.00
    1 * 1 g
       SFr. 608.00