ContactUsLinkComponent
Ethanol ∼40%, technical (vergällt mit 5% Methanol)
Ethanol ∼40%, technical (vergällt mit 5% Methanol)
  466480050.
New Product
 :  
Ethanol ∼40%, technical (vergällt mit 5% Methanol)
  466480050.
New Product
 :  
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Appearance:
    clear colorless liquid
  • Density:
    (20°C) 0.943 to 0.953 kg/l
  • Ethanol:
    37 to 43 v/v % (calculated)
  • Additional info:
    Denatured with 5% methanol
 :
 :46.07 g/mol
 :0.95
 :26°C
 :Raumtemperatur
 :200-578-6
 :1987
 :3,III
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :64-17-5
 :C₂H₅OH
 :MFCD00003568