Kryolösung, Provitro
Supplement-Kit für Skelettmuskel-Zellwachstumsmedium, FCS
Ergänzungsmischung für Endothelzellproliferationsmedium, FCS
Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium, FCS
Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium, fortgeschritten, FCS
Fibroblast Supplement-Mix, FCS
Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium, fortgeschritten, FCS
50ml PBS + 25ml Tryp./EDTA + 25ml neutral.sol. (mit FCS)
50ml PBS + 25ml Tryp./EDTA + 25ml neutral.sol. (serumfrei)
50ml PBS + 25ml Dispase II Lösung
Kryolösung, 125 ml (serumfrei), 125 mL
Product Details & Documents
In einem serumfreien Zellkultursystem ist es sehr wichtig, Zellen auch in einem serumfreien Gefriermedium und nicht in einem serumhaltigen Medium kryokonservieren. Bei Verwendung eines normalen serumhaltigen Gefriermediums beeinflusst das Serum das Zellkultursystem über einen langen Zeitraum. Dieser Einfluss kann nur durch Verdünnung während einer großen Anzahl von Passagen nach der Aussaat beseitigt werden.
- Anhaftende Zellen: Anhaftende Zellen mit Trypsin/EDTA entfernen. Trypsin mit Trypsin-Inhibitor neutralisieren, Zellen durch Zentrifugieren bei geringer Beschleunigung (200×g) für 3-5 Minuten pelletieren und Trypsin-Inhibitor-Lösung entfernen. Zellen in kaltem Cryo-SFM bei einer Konzentration von 1 - 4 Millionen Zellen/ml resuspendieren. Frieren Sie die Zellen allmählich ein (1 °C/Minute) und lagern Sie sie in flüssigem Stickstoff.
- Zellen in Suspension: Zellen pelletieren, indem Sie sie 4 Minuten lang bei niedriger Beschleunigung (200×g) zentrifugieren. Entfernen Sie den Überstand und resuspendieren Sie die Zellen vorsichtig in Cryo-SFM bei einer Konzentration von 1-5 Millionen Zellen/ml. Frieren Sie die Zellen allmählich ein (1 °C/Minute) und lagern Sie sie in flüssigem Stickstoff.
- Auftauen: Schütteln Sie das Fläschchen vorsichtig in warmem Wasser (37 °C), bis etwa 90% des Gefriermediums gerade aufgetaut sind. Entfernen Sie das Fläschchen sofort und schütteln Sie weiter, bis der gesamte Inhalt aufgetaut ist. (Lassen Sie das Fläschchen nicht länger bei 37 °C inkubieren. Die Lebensfähigkeit der Zellen ist im aufgetauten Gefriermedium drastisch verringert.) Wischen Sie es mit 70% Ethanol ab und entfernen Sie die Kappe. Achten Sie dabei darauf, das Innengewinde nicht mit den Fingern zu berühren. Den Inhalt des Fläschchens vorsichtig mit einer Pipette resuspendieren und den Inhalt des Fläschchens in die ausgeglichenen Kulturgefäße geben.
Cryo-SFM von Provitro ist eine neue Formulierung zur Kryokonservierung tierischer und menschlicher Zellen, die kein Serum, sondern DMSO, Methylcellulose und andere kryoprotektive Inhaltsstoffe enthält. Nach der Kryokonservierung und dem Auftauen wird ein sehr hoher Prozentsatz lebensfähiger Zellen erhalten. In Cryo-SFM kryokonservierte Zellen zeigen auch nach dem Auftauen eine ausgezeichnete Anheftungsfähigkeit sowie Wachstumsleistung.
Technische Daten
Technische Daten
- VE:125 mL
- Bezeichnung:Ergänzungskit für Wachstumsmedium für glatte Muskelzellen<br /><br />Supplement-Kit für Skelettmuskel-Zellwachstumsmedium, FCS<br /><br />Ergänzungsmischung für Endothelzellproliferationsmedium, FCS<br /><br />Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium, FCS<br /><br /><br />Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium, fortgeschritten, FCS<br /><br /><br />Fibroblast Supplement-Mix, FCS<br /><br /><br />Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium, fortgeschritten, FCS<br /><br /><br />50ml PBS + 25ml Tryp./EDTA + 25ml neutral.sol. (mit FCS)<br /><br /><br />50ml PBS + 25ml Tryp./EDTA + 25ml neutral.sol. (serumfrei)<br /><br /><br />50ml PBS + 25ml Dispase II Lösung<br /><br /><br />Kryolösung, 125 ml (serumfrei)