Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Kationischer Standards
Cadmium-Standards
Cadmium, ICP-MS-Standardlösung
Cadmium, ICP-MS-Standardlösung
ACSDM210.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Cadmium, ICP-MS-Standardlösung
ACSDM210.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Konzentration:
1000 mg/L
Matrix:
2% HNO₃
VE:
100 mL
Lagerbedingungen:
15...25 °C
Shelf life:
36 Months
Element:
Cadmium
Symbol:
Cd
:
ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001