AuftragsverfolgungKontakt
AAS-Standardlösung
Zinn, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
Katalognr. ACSDA055.20CP.L1
Anbieter:   CPACHEM
AAS-Standardlösung
Katalognr. ACSDA055.20CP.L1
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  
AAS-Standardlösung
Zinn, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 45.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
 : ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    20% HCl
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Zinn
  • Symbol:
    Sn
  • Cat. No.:
    ACSDA055.20CP.L1
  • Shelf life:
    36 Months
  • Lagerbedingungen:
    15...25 °C
Technische Daten