Tork Hautpflegespender – mit Intuition™-Sensor
Catalog # SCAA561608
Supplier: Essity
New Product
Specifications
- Bezeichnung:Tork Hautpflegespender – mit Intuition™-Sensor, Kunststoff, S4 – Schaumseifensystem, schwarz
- VE:1
Specifications
About this item
Der Tork Hautpflegespender mit Intuition™-Sensor im Elevation-Design bietet nicht nur Platz für eine große Auswahl an Tork Hautpflegeprodukten in versiegelten Flaschen, sondern hinterlässt auch einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen.
- Sensorgesteuerte, berührungslose Abgabe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Für alle: Bewährtes benutzerfreundliches Design durch unabhängiges Zertifikat* – fördert gute Handhygiene für alle Benutzer, sogar Kinder und ältere Menschen
- Reduziert den Zeitaufwand des Reinigungspersonals: Zertifiziertes, müheloses Nachfüllen* in weniger als 10 s
- Hohe Kapazität, reduziert Abfall: Hilft, den Verbrauch um bis zu 50% zu senken
- B×T×H: 112×128×278 mm
Hilft, eine gute Hygiene sicherzustellen: Werkseitig versiegelte Flasche mit einer neuen Pumpe für jede Nachfüllung hilft, das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Formulierungen bis zum Benutzer zu schützen.
Seine berührungslose Abgabe gewährleistet eine gute Handhygiene für alle Benutzer. Elevation-Spender zeichnen sich durch ein funktionales und modernes Design aus, das jede Umgebung aufwertet.