ContactUsLinkComponent
Blei-Standardlösung, 1000 mg/L in verdünntem HNO₃ für ICP/MS
Katalognr. ACSDM241.2NP.L1
Anbieter:  CPACHEM
New Product
CAS-Nummer:  
Blei-Standardlösung, 1000 mg/L in verdünntem HNO₃ für ICP/MS
Katalognr. ACSDM241.2NP.L1
Anbieter:  CPACHEM
New Product
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Blei [Pb] 1000 mg/L [HNO₃] Salpetersäure 2 %
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.