Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L in verdünntem HNO₃ für ICP/MS
Katalognr. ACSDM203.2NP.L1
Anbieter: CPACHEM
New Product
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Arsen
- Symbol:As
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.