Marbofloxacin
Marbofloxacin, 100 mg
Catalog # ACSDSB39230.100MG
Supplier: CPACHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.
Specifications
Specifications
- VE:100 mg
- Bezeichnung:Marbofloxacin
- Cat. No.:ACSDSB39230.100MG
- Lagertemperatur:Store in a refrigerator at temperatures between 2...8 °C
- CAS Nr.:115550-35-1
- Shelf life:24 Months
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



