Nickel-Standardlösung, 1 g/L Ni in verd. Salpetersäure für AAS
Catalog # ACSDA038.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Nickel-Standardlösung
- Environmentally Preferable:
- Lagerbedingungen:Store under normal laboratory conditions.
- Beschreibung Gefahrenklasse:Corrosive substances
- UN No.:1760
- GHS-Signal:Gefahr
- Lagertemperatur:15...25 °C
- Physical form:Fluid
- Element:Nickel
- Symbol:Ni
Specifications
About this item
Ordering information: Haltbarkeit ab Versanddatum: 36 Monate – Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C.