ContactUsLinkComponent
Cadmium-Standardlösung, 1 g/L Cd in verd. Salpetersäure für AAS
Katalognr. ACSDA010.2NP.L1
Anbieter:  CPACHEM
New Product
CAS-Nummer:  
Cadmium-Standardlösung, 1 g/L Cd in verd. Salpetersäure für AAS
Katalognr. ACSDA010.2NP.L1
Anbieter:  CPACHEM
New Product
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Cadmium-Standardlösung, 1 g/L Cd in verd. Salpetersäure für AAS
  • Lagerbedingungen:
    Lagerung unter normalen Laborbedingungen
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    Korrosive Substanzen
  • UN No.:
    1760
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Lagertemperatur:
    15...25 °C
  • Physical form:
    Fluid
  • Element:
    Cadmium
  • Symbol:
    Cd
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ordering information: Haltbarkeit ab Versanddatum: 36 Monate - Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C.