GateKeeper® GPU 5000 Gasreiniger
Catalog # ENTEGPUS5000FEXR02
Supplier: ENTEGRIS
New Product
Specifications
- Material:Edelstahl
- Bezeichnung:Gasreiniger, GateKeeper® GPU 5000
- Modell:5000
- Gereinigte Gase:H₂, N₂, Ar, He, Ne, Kr, Xe, H₂/N₂, H₂/Noble gases
- Ausgang Partikelfiltration:0,0015 μm
- Leckraten:1×10⁻⁹ atm cc/sec
- Nenndurchfluss:500 slpm
- Filter:0,0015 μm
- Ø×L:102×785 mm
- Max. operating pressure:34,8 bar
- Ein-/Auslass:Male/male
- Max. Flussrate:500 slpm
- Max. Arbeitstemperatur:65 °C
- Medien:EX
- Min. Arbeitsdruck:1,01 bar
- Gewicht:10 kg
- VE:1
Specifications
About this item
GateKeeper® GPU-Gasreiniger wurden entwickelt, um Reinheitskonsistenz, Lebensdauer und Endreinheit zu verbessern. Entegris nutzt sein Fachwissen in der Materialwissenschaft und hat eine neue Generation von Reinigungsprodukten entwickelt, die unübertroffenen Wert und Leistung bieten.
- Reinheitskontrolle auf ppt-Niveau
- Niedriger Druckabfall im gesamten Reiniger
- Regenerierbar
- Lange Lebensdauer
- Reinigung bei Umgebungstemperatur
- Unempfindlich gegenüber Ausrichtung (horizontal/vertikal)
Das Modell 5000 ist für Spitzenflussraten von bis zu 500 slpm ausgelegt.
Certifications: CE-zertifiziert gemäß Pressure Equipment Directive (PED) und hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifiziertem Werk.