Phenolphthalein 0,1% in Ethanol 80% Reag. Ph. Eur. 1063702
Katalognr. 87705.180
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:100 mL
- Seq:2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:318.33 g/mol
CAS-Nummer:77-09-8
Formel:C₂₀H₁₄O₄
MDL-Nummer:MFCD00005913