ContactUsLinkComponent
TASKI® Sprint 200 Pur-Eco E1b Mehrzweckreiniger
Katalognr. DIVY7515239
Anbieter:  Diversey
New Product
TASKI® Sprint 200 Pur-Eco E1b Mehrzweckreiniger
Katalognr. DIVY7515239
Anbieter:  Diversey
New Product
Technische Daten
  • Kapazität:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Sprint 200 Pur-Eco E1b Mehrzweckreiniger, 160B×236T×303H mm, 5,91 kg
  • VE:
    6
  • pH-Wert:
    7
Technische Daten
Über diesen Artikel
Alltagstauglicher Mehrzweckreiniger auf Alkoholbasis für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Hartoberflächen.
  • pH-neutral bei gebrauchsfertiger Verdünnung
  • Schnell wirkend, schnell trocknend
  • Basiert auf einer wirksamen Kombination aus Alkohol und Tensiden aus natürlichen, pflanzlichen Quellen, um die Umweltbelastung zu minimieren und eine sicherere Anwendung zu gewährleisten
  • Einheitlicher frischer Duft im gesamten Pur-Eco-Sortiment
Vorteile: Geeignet für die Anwendung auf wasserfesten harten Oberflächen, einschließlich Fenstern, Spiegeln, glasierter Keramik sowie Kunststoffoberflächen. Hinterlässt flecken- und streifenfreie Oberflächen. Entfernt hervorragend Fingerabdrücke sowie die punktuelle Behandlung anderer leicht haftender Verschmutzungen. Hinterlässt einen angenehmen Limettenduft in allen gereinigten Bereichen.
Certifications: EU-Ecolabel.