Super Erecta® Industrielles Drahtregal, Metroseal-Epoxid in Grau
Katalognr. METO1848NK4
Anbieter: Metro International
New Product
Technische Daten
- Kapazität:326 kg
- Bezeichnung:Drahtregal, grau, Metroseal-Epoxid
- L×B:1219×457 mm
- Material:Stahl
- VE:1
- Gewicht:4,8 kg
Technische Daten
Über diesen Artikel
Neutrale Ästhetik für die Laborumgebung, jetzt mit Korrosions- und antimikrobiellem Schutz.
- Die Regale können in präzisen 1“ (25 mm)-Schritten entlang der Länge der nummerierten Pfosten neu positioniert
- Das offene Drahtdesign minimiert die Staubansammlung, ermöglicht eine freie Luftzirkulation und eine bessere Sichtbarkeit der gelagerten Gegenstände.werden.
Die korrosionsbeständige Metroseal-Epoxidoberfläche in Grau verfügt über den antimikrobiellen Produktschutz Microban®, um das Produkt „zwischen den Reinigungen sauberer“ zu halten.
12 Jahre Garantie gegen Rost und Korrosion.
Ordering information: Pfosten und Zubehör separat erhältlich.