Cellulase
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. PROOFIP5
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
- Cat. No.:PROOFIP5
- CAS Nr.:9012-54-8
- Enzymname:Cellulase
- MDL No.:MFCD00081510
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..