3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Codice catalogo MOLE32757739-5G
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
- Seq:3173
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:614.89 g/mol
IndexMerck:13,02052
Punto di fusione:116 °C
temperatura di conservazione:Kühlschrank
Numero CAS:75621-03-3
Formula:C₃₂H₅₈N₂O₇S
Numero MDL:MFCD00081083