Specifications
- Schuhgröße:41
- Farbe:Braun
- VE:1 PAIR
Specifications
About this item
Brauner, robuster Stiefel aus Vollnarbenleder, Softane™-Sohle mit doppelter Dichte, Stahlkappe/Stahlzwischensohle, antistatisch.
- Wasserabweisendes Vollnarbenleder, Dicke 2,0/2,2 mm
- Gefütterter, gepolsterter Schaft für besseren Schutz von Knöchel und Achillessehne und mehr Gehkomfort
- Schnürung mit fünf Paar Edelstahldreiecken, Schnürsenkel: 90 cm
- Balgzunge bietet absolute Wasserdichtigkeit und Schutz für den Fußrücken
- Blattfutter aus Vliesstoff, abrieb- und säurebeständig
- Perforierte Stahlkappe (patentiert) - 200 J
- Durchtrittsichere Edelstahl-Zwischensohle
- Fersenversteifung zur Verstärkung des Fersensitzes
Einlage, die die gesamte Fußoberfläche bedeckt, herausnehmbar, antistatisch, gegen Bakterien behandelt, mit Aktivkohle, anatomisch und mit Fersendämpfung. Hohe Aufnahme- und Verdunstungskapazität für Schweiß.
Sohle mit doppelter Dichte von Softane™ mit progressivem Stoßdämpfer zum Schutz von Rücken und Gelenken vor Vibrationen. Selbstreinigendes Sohlenmuster. Multidirektionale Laufflächen. Abgerundete Fersendruckzone für Komfort und Stabilität.
Umhüllt den Fuß für mehr Stabilität beim Gehen
Außensohlendichte = 1,02/Komfortschichtdichte = 0,45
Sehr beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
Abriebfestigkeit 80 mm³
Fersenstoßdämpfung 29 Joule