Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Becher
Messbecher, HDPE, Natur, Konisch
Messbecher, HDPE, Natur, Konisch
Catalog # RIXI4-3000-0300
Supplier:
RIXIUS
New Product
Expand image
Messbecher, HDPE, Natur, Konisch
Catalog # RIXI4-3000-0300
Supplier:
RIXIUS
New Product
Specifications
Kapazität:
300 ml
Höhe:
94 mm
VE:
891
Gewicht:
19 g
Specifications
About this item
Product Details
Product Details