ContactUsLinkComponent
Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex Automatischer Entkappungsautomat
  MATR4120-FLEX
New Product
undefined
Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex Automatischer Entkappungsautomat
  MATR4120-FLEX
New Product
  • Bezeichnung:
    Vollständiger Service für automatisches Verschließen und Öffnen
  • VE:
    1
Eine vollwertige, automatisierte Verschluss- und Entkappungslösung für Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc™ 48- und 96-Röhrchengestelle.
  • Flexibilität: Konzipiert für die Verwendung als eigenständige Tischeinheit oder in einem integrierten System
  • Kompatibel mit Matrix- und Nunc-Röhrchen in den Formaten 48 und 96 Röhrchen, kann ohne Adapter zwischen Röhrchenformaten wechseln und unterstützt sowohl aktuelle als auch sich ändernde Anwendungsanforderungen
  • Effizienz: Schließt einen Verschlusszyklus in weniger als 60 Sekunden ab, kann sowohl volle als auch teilweise Röhrchengestelle verarbeiten und bietet Flexibilität für unterschiedliche Arbeitsabläufe
  • Abgewinkelter 7“-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Oberfläche ermöglicht einfache Programmauswahl mit nur wenigen Klicks, sogar mit Handschuhen
  • Außergewöhnlicher Probenschutz: Beinhaltet eine Auffangschale, die als Barriere zwischen Kappen und Röhrchen dient, um Kreuzkontamination zu verhindern und die Probenintegrität zu wahren
Der automatische Entkappungsautomat Capit-All Flex bietet die nötige Flexibilität für Genomik, Biobanking, Präzisionsmedizin und andere Speicheranwendungen und trägt gleichzeitig dazu bei, den Platzbedarf Ihres Labors zu verringern und die Effizienz zu steigern.
 : For a selection of compatible tubes, see the Storage tubes, 2D barcoded, Matrix™, Storage tubes, low volume, 2D barcoded, Matrix™, Matrix™ Tri-Coded Tubes, Cryobank vials and Bank-It™ tube system, Nunc™, and Nunc™ Internally-Threaded Universal Tubes and Rack System series.