Cimarec™ VARIOMAG® i Telemodul Controller
Telemodul Rührer-Controller, 230 V, Betrieb bei 0...40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit), 96×63×50 mm
Katalognr. HPLT50119118
Anbieter: THERMO H + P LABORTECHNIK
Cimarec™ VARIOMAG® i Telemodul Controller
Katalognr. HPLT50119118
Anbieter: THERMO H + P LABORTECHNIK
Direkt zu
Product Details & Documents
Sparen Sie Platz mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul-Reglern, einschließlich Micro-, Mini-, Compact- und Maxi-Rührern.
- Bietet Rührleistung für Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität und kleinem bis mittlerem Volumen Empfohlen für Einzelpunkt-Rühren bis 250 ml
Bestellinformationen: Nur als Ersatzcontroller bestellen.
Technische Daten
- Bezeichnung:Telemodul Rührer-Controller, 230 V, Betrieb bei 0...40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit), 96×63×50 mm