Tetradecyltrimethylammoniumbromid ≥99% (durch Titration), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 324411-500
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS:
Specifiche
- Packung:Glass bottle
- VE:500 mg
- Seq:2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:336.394 g/mol
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
:GHS08
:GHS05
:GHS07
:GHS09
temperatura di conservazione:Kühlschrank
Numero CAS:1119-97-7
:8044-71-1
Formula:C₁₇H₃₈BrN
Numero MDL:MFCD00011770