ContactUsLinkComponent
Glucokinase Activator, Cpd A ≥95% (durch HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 346021-5MG
CAS-Nummer:  
Glucokinase Activator, Cpd A ≥95% (durch HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 346021-5MG
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic ampoule
  • VE:
    1
  • Seq:
    2210
  • Pk Info:
    5 mg
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :346.43 g/mol
Lagertemperatur:Kühlschrank
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
CAS-Nummer:603108-44-7
Formel:C₁₄H₁₄N₆OS₂