AuftragsverfolgungKontakt
EP Reference Solution BY2, Brownish-Yellow Reference Standard | Avantor
EP Reference Solution BY2, Brownish-Yellow Reference Standard
EP Reference Solution BY2, Brownish-Yellow Standard Solution, Glasflasche, braun, 120 mL
Katalognr. RICC28724
Anbieter:   RICCA CHEMICAL
EP Reference Solution BY2, Brownish-Yellow Reference Standard
Katalognr. RICC28724
Anbieter:  RICCA CHEMICAL
CAS Nummer:  
EP Reference Solution BY2, Brownish-Yellow Reference Standard
EP Reference Solution BY2, Brownish-Yellow Standard Solution, Glasflasche, braun, 120 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 61.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 120 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche, braun
  • VE:
    120 mL
  • Bezeichnung:
    EP Reference Solution BY2, Brownish-Yellow Standard Solution
  • Cat. No.:
    RICC28724
  • Aussehen:
    Brownish-yellow liquid
Technische Daten