AuftragsverfolgungKontakt
Haloperidol Decanoate, Reference Standard | Avantor
Haloperidol Decanoate, Reference Standard
Haloperidol decanoate for system suitability CRS, European Pharmacopoeia Reference Standard, Vial, 15 mg
Katalognr. EDQMY0002434
Anbieter:   EDQM
Haloperidol Decanoate, Reference Standard
Katalognr. EDQMY0002434
Anbieter:  EDQM
CAS Nummer:  
Haloperidol Decanoate, Reference Standard
Haloperidol decanoate for system suitability CRS, European Pharmacopoeia Reference Standard, Vial, 15 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 245.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 15 mg
Product Details & Documents
Haloperidol decanoate for system suitability CRS is a reference standard for laboratory tests as prescribed in the European Pharmacopoeia only.
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    15 mg
  • Normen:
    European Pharmacopoeia Reference Standard
  • Bezeichnung:
    Haloperidol decanoate for system suitability CRS
  • Cat. No.:
    EDQMY0002434
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Lagerbedingungen:
    5 °C (±3 °C)