AuftragsverfolgungKontakt
Sabouraud Dextrose Agar (Irradiated) | Avantor
Sabouraud Dextrose Agar (Irradiated)
Sabouraud dextrose agar, 90 mm plate, 30 ml, 20
Katalognr. LIOF10114S
Anbieter:   LIOFILCHEM
Sabouraud Dextrose Agar (Irradiated)
Katalognr. LIOF10114S
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
Sabouraud Dextrose Agar (Irradiated)
Sabouraud dextrose agar, 90 mm plate, 30 ml, 20
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 154.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    20
  • Bezeichnung:
    Sabouraud dextrose agar, 90 mm plate
  • Größe:
    30 ml