Chairs, Neon 1
Katalognr. BIMO9560SP023278
Anbieter: bimos
New Product
Technische Daten
- Bezeichnung:Lab chair
- Höhe:450 - 620 mm
- Modell:Neon 1
- Seat/back material:SuperFabric®
- Seat/back color:Cool grey
- Fußform:Glides
- Fußring:-
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Neon 1 chair comes with glides.
- Ergonomic package
- Seat height adjustment
- Flex strip
Seat width: 470 mm
Seat depth: 420 to 480 mm
BR height: 570 mm
Ø 5 star base: 700 mm
Weight: 18,0 kg