Amplite® Fluorimetric Sodium Ion Quantification Kit
100 tests, 100 Tests
Codice catalogo AATB21325
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Amplite® Fluorimetric Sodium Ion Quantification Kit
Codice catalogo AATB21325
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Designed for consistent and dependable results. Amplite® fluorimetric sodium ion quantification kit uses our robust sodium ion indicator dye, SoNa™ 520, which exhibit great fluorescence intensity enhancement upon binding to sodium ions.
- Robust protocol
- SoNa™ 520 is perhaps the most robust sodium ion indicator with high selectivity
- 12 month shelf life
This microplate-based assay kit requires extremely small amount of sample, it is particularly suitable for the determination of sodium ion concentration in microvolume format.
Informazioni per l'ordine: Shipped at RT.
Attenzione: Research use only.
Specifiche
Specifiche
- VE:100 Tests
- Tests pro Kit:100 tests
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..