ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isoprocarb
Référence 41342-50MG
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isoprocarb
Référence 41342-50MG
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • VE:
    50 mg
  • CAS Nr.:
    2631-40-5
  • Bezeichnung:
    Isoprocarb
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H302 – H410
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00053078
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ300
  • Synonym(s):
    2-Isopropylphenyl N-methylcarbamat
  • Molecular weight:
    193,24
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Attention: P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P391 - P501