Supelco® Organic Reference Standard, ASTM® D6584 Standard Solution 5
Katalognr. CRM44917
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:In pyridine (varied)
- VE:1 mL
- Normen:Certified reference material
- Bezeichnung:ASTM® D6584 Standard Solution 5
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H225 - H302 + H312 + H332 - H315 - H319
- Shipping conditions:WICE
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Flammpunkt:17,0 °C - Closed cup
Technische Daten
Über diesen Artikel
- GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338