Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Chlorbromuron
Katalognr. CRM06772-100MG
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Chlorbromuron
Katalognr. CRM06772-100MG
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
  • CAS Nr.:
    13360-45-7
  • Bezeichnung:
    Chlorbromuron
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H319 - H332 - H411
  • MDL No.:
    MFCD00055474
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ300
  • Synonym(s):
    Chlorbromuron
  • Molecular weight:
    293,54

Technische Daten

Über diesen Artikel

Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Caution: P261 - P264 - P273 - P302 + P352 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338