Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diclofop-methyl
Référence CRM04291-100MG
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:51338-27-3
- Bezeichnung:Diclofop-methyl
- Lagerbedingungen:15...25 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H302 - H317 - H410
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00128052
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Molecular weight:341,19
Spécifications
À propos de cet article
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Diclofop-Methyl-CRM kann wie folgt verwendet werden:
- Untersuchung des enantioselektiven Abbaus von Diclofop-Methyl und Diclofop in zwei Bodenproben unter aeroben und anaerobe Bedingungen mittels Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
- Gleichzeitige Extraktion und Bestimmung von Enantiomeren von Diclofop-Methyl und Diclofop in Cole mittels Hochleistungsflüssigchromatographie-chiraler stationärer Phase (HPLC-CS)
- Entwicklung einer Methode für mehrere Rückstände zur gleichzeitigen Schätzung von 16 Pestiziden in Wasserproben mittels Direktimmersions-SPME, gefolgt von GC-MS-Analyse
- Gleichzeitige Extraktion und Bestimmung von Aryloxyphenoxy-Propionat-Herbiziden aus Wasserproben mittels dispersiver magnetischer Festphasenextraktion (d-MSPE) mit Hochleistungsflüssigchromatographie-Diodenarraydetektor (HPLC-DAD) und Ultrahochdruckflüssigchromatographie-Triple-Quadrupol-Massenspektrometer (UHPLC-MS/MS)
- Bewertung der Kapazität von silikagebundener Desoxycholsäure als stationäre Phase mit einem 3,5-Dinitrophenylcarbamoyl- und einem Calix[4]aren-Substituenten für Enantiomere Trennungen
Attention: P261 - P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352