ContactUsLinkComponent
Supelco® Cerilliant® Organischer Referenzstandard, Acylcarnitine Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) Lösung
  A-145-1ML
 :  Merck
 :  
Supelco® Cerilliant® Organischer Referenzstandard, Acylcarnitine Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) Lösung
  A-145-1ML
 :  Merck
 :  
  • Konzentration:
    100 - 200 µg/ml (Methanol:1% wässrige Ameisensäure (90:10) (v/v))
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Zertifiziertes Referenzmaterial, Cerilliant®
  • Bezeichnung:
    Acylcarnitine Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) Lösung
  • Lagerbedingungen:
    -70 °C
  • Shipping conditions:
    DICE
  • Flammpunkt:
    9,7 °C - Closed cup - Not applicable
  • Pk Info:
    Ampulle mit 1 ml