Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Stabil-Isotopen-markierte Aminosäure-Mischlösung 1
Catalog # 96378-1ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1250 - 2500 nmol/ml in 0,1 M HCl
- VE:1 mL
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- Bezeichnung:Stabil-Isotopen-markierte Aminosäure-Mischlösung 1
- Lagerbedingungen:-20 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H290
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
Specifications
About this item
Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Caution: P234 – P390