Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Elementare Verunreinigungen gemäß ICH Q3D Inhalation, Standard 4
Katalognr. 91496-100ML
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:In 12% Salpetersäure
- VE:100 mL
- Normen:TraceCERT®, geeignet für Prüfungen nach USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
- Bezeichnung:Elementare Verunreinigungen gemäß ICH Q3D Inhalation, Standard 4
- Lagerbedingungen:Keine Temperatureinschränkung
- Beschreibung Gefahrenklasse:H290 – H314
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Caution: P234 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P363