ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenvalerat
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenvalerat
Catalog # 90664-50MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenvalerat
Catalog # 90664-50MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
  • CAS Nr.:
    51630-58-1
  • Bezeichnung:
    Fenvalerat
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H301 - H315 - H319 - H335 - H410
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00055324
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ300
  • Synonym(s):
    α-Cyano-3-phenoxybenzyl α-(4-chlorphenyl)isovalerat
  • Molecular weight:
    419,90
Specifications
About this item
Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Caution: P261 - P264 - P273 - P301 + P310 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338