Supelco® Organischer Referenzstandard, (±)-Mevalonsäure-(methyl-d₃) Lithiumsalz
Catalog # 89163-1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:1 mg
- Normen:Analytischer Standard
- CAS Nr.:52061-66-2
- Bezeichnung:(±)-Mevalonsäure-(methyl-d₃) Lithiumsalz
- Lagerbedingungen:2...8 °C
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):3,5-Dihydroxy-3-(methyl-d₃)pentansäure Lithiumsalz
- Molecular weight:151,18 (free acid basis)