Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tepraloxydim
Katalognr. 75974-50MG
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:50 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:149979-41-9
- Bezeichnung:Tepraloxydim
- Lagerbedingungen:-20 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H351 – H361fd
- Shipping conditions:WICE
- MDL No.:MFCD03792787
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):trans-2-[1-(3-Chlorallyloxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-2-cyclohexen-1-on
- Molecular weight:341,83
Technische Daten
Über diesen Artikel
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Tepraloxydim CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
- Screening und Quantifizierung von 569 Pestiziden in Geißblattproben durch eine Kombination aus Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) und Quadrupol-Orbitrap-Hochauflösungs-Massenspektrometrie
- Nachweis von 252 Pestiziden, die aus Oberflächenwasserproben durch Festphasenextraktion (SPE) unter Verwendung von Flüssigkeitschromatographie Quadrupol-Orbitrap-Hochauflösungs-Tandem-Massenspektrometrie extrahiert wurden
- Auswertung von 250 Pestizidrückständen, die mit der QuEChERS-Methode aus 103 verarbeiteten Obstproben unter Verwendung von Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS) extrahiert wurden
- Entwicklung einer Methode zur gleichzeitigen Quantifizierung von 200 Pestizidrückständen in Salat- und Orangenproben auf der Grundlage von Methanol als Extraktionslösungsmittel Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) zur Trennung und Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) zum Nachweis
- Rückstandsanalyse von 261 Pestiziden Metaboliten und polychlorierte Biphenyle unter Verwendung eines modifizierten QuEChERS-Protokolls; optimiert für Proben mit extrem niedrigem Molekulargewicht und Flüssig-/Gaschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie
- Entwicklung und Validierung einer Methode zur quantitativen Analyse von 207 Pestizidrückständen in Honigproben unter Verwendung von LC-MS/MS- und GC-MS/MS-Verbindungen
Caution: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501