Supelco® Organischer Referenzstandard, Tetrahydrochlorid Hydrant
Catalog # 73488-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:50 mg
- CAS Nr.:75365-73-0
- Bezeichnung:Tetrahydrochlorid Hydrant
- Lagerbedingungen:2...8 °C
- MDL No.:MFCD00150001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridiniumdichloridhydrat; Gramoxon; Methylviologendichlorid; Tetrahydrochlorid
- Molecular weight:257,16 (anhydrous basis)