Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
PerCP maleimide
PerCP maleimide, ReadiUse™, voraktiviert
PerCP maleimide, ReadiUse™, voraktiviert
Katalognr. AATB2723
Anbieter:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
PerCP maleimide, ReadiUse™, voraktiviert
Katalognr. AATB2723
Anbieter:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
1 mg
Seq:
2070
Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
:
Produktdetails