Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Digoxigenin (DIG) azide
Digoxigenin (DIG) azide, FastClick™
Digoxigenin (DIG) azide, FastClick™
Digoxigenin (DIG) azide, FastClick™
Catalog # AATB72800
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Expand image
Digoxigenin (DIG) azide, FastClick™
Catalog # AATB72800
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mg
Seq:
2070
Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Product Details
:
:
773.98 g/mol
Product Details