AuftragsverfolgungKontakt
Cy3 azide, FastClick™ | Avantor
Cy3 azide, FastClick™
1 mg
Katalognr. AATB72700
Anbieter:   AAT Bioquest
Cy3 azide, FastClick™
Katalognr. AATB72700
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
Cy3 azide, FastClick™
1 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 270.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
FastClick™ Cy3 Azide contains both the moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Cy3 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Cy3-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Achtung! Bitte beachten: For Research Use Only
  • Molekulargewicht:843.03 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 mg