AuftragsverfolgungKontakt
Ac-DEVD-aminoluciferin | Avantor
Ac-DEVD-aminoluciferin
1 mg
Katalognr. AATB13210
Anbieter:   AAT Bioquest
Ac-DEVD-aminoluciferin
Katalognr. AATB13210
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
Ac-DEVD-aminoluciferin
1 mg
CAS Nummer:  
Preis
135.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Ac-DEVD-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-3 and -7 activities in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Achtung! Bitte beachten: For Research Use Only
  • Formel:C₃₁H₃₇N₇O₁₃S₂
  • Molekulargewicht:779.79 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 mg