PBS Tablet (Phosphate Buffered Saline Tablet)
Phosphate buffered saline tablet, 10 Tab.
Codice catalogo AATB10010
Nome del fornitore: AAT Bioquest
PBS Tablet (Phosphate Buffered Saline Tablet)
Codice catalogo AATB10010
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Each PBS tablet prepares 100 mL of a 1X PBS solution containing 137 mM sodium chloride, 10 mM phosphate buffer, and 2.7 mM potassium chloride (pH 7.4).
- Designed for ease of use
- Saves time
PBS (phosphate buffered saline) is an isotonic buffer that closely mimics the human body's pH, osmolarity, and ion concentrations.
Attenzione: For research use only.
Specifiche
Specifiche
- VE:10 Tab.
- Bezeichnung:Phosphate buffered saline tablet
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..