ContactUsLinkComponent
Aerospray® Gram Slide Stainer und Zytozentrifuge
  CMPP1WS-MODEL7322
New Product
Aerospray® Gram Slide Stainer und Zytozentrifuge
  CMPP1WS-MODEL7322
New Product
  • Max. speed:
    100 - 2000 min⁻¹
  • Bezeichnung:
    Aerospray® Gram-Objektträgerfärbegerät und Zytozentrifuge, 12/30 Objektträger
  • Modell:
    7322
  • Height with lid open:
    580 mm
  • Stromzufuhr:
    100 - 240 V, 50/60 Hz, 200 W
  • Abmessungen:
    570×540×250 mm
  • Gewicht:
    17,4 kg
  • VE:
    1
Der Aerospray® Gram Slide Stainer und die Zytozentrifuge automatisieren die Färbung von Ausstrichen reiner Stammisolate und menschlicher Proben mit Mikroorganismen, um eine verbesserte Klarheit und partikelfreie Objektträger mithilfe der Gram-Differenzierungsmethode zu ermöglichen. Standardisierte Entfärbung.
  • Überlegener Färbeprozess, der einfach zu verwenden ist und Zeit spart
  • Schnelle Leistungszykluszeit, Objektträger sind in wenigen Minuten getrocknet und bereit für das Mikroskop
  • Kreuzkontamination wird durch eine frische Färbeauftragung eliminiert
  • Automatische Düsenreinigung nach jedem Färbezyklus
  • Programmierbare Funktionen für unterschiedliche Intensitäten und persönliche Vorlieben
  • Praktische automatische Abfallpegelerkennung (optional)
  • Hervorragende Zytozentrifuge, die zu einer fünf- bis neunfachen Erhöhung der Zellzahl auf einem Objektträger führt
Die Einhaltung der Rückverfolgbarkeitsfunktionen durch das Labor ist gewährleistet.
Anwendungen: Gewebe, Stuhl, Urin, Auswurf, Zerebrospinalflüssigkeit, Blut, Synovialflüssigkeit, Aspirate, Spülungen.
Vorteile: Konsistente, zuverlässige und standardisierte Färbung in mehreren Laboren. Vergleichen Sie ganz einfach Objektträger aus verschiedenen Laboren. Die hochwertige Kontrolle stellt sicher, dass es beim Wechsel von einer Charge zur nächsten zu keiner Farbabweichung kommt. Sie reduziert die Arbeitskosten und hilft Laboren, die Kosten pro Objektträger zu senken. Geringer Wartungsaufwand – einfache und zeiteffiziente Reinigungszyklen. Der perfekte Ersatzfärbeautomat, der im Falle einer Maschinenwartung oder eines Maschinenausfalls problemlos in jeden Arbeitsablauf integriert werden kann.
Durchsatz: Ungefähr 420 Objektträger pro Stunde.